Imprimer
L(+)-Valine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Valine, H-Val-OH
11273495-1KG 11273495-100G
MOLE11273495-1KGEA 0 EUR
MOLE11273495-1KG MOLE11273495-100G
L(+)-Valine
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 86
Densité: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Indice Merck: 13,09458