Imprimer
L(+)-Valine zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Valine, H-Val-OH
MQ200
8.16006.0025 8.16006.0100
8.16006.0025EA 30.5 EUR
8.16006.0025 8.16006.0100
L(+)-Valine zS, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 86
Densité: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Indice Merck: 13,09458
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point 315 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)