Imprimer
L(+)-Valine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Valine, H-Val-OH
A12720.14 A12720.22 A12720.36
A12720.14EA 44.2 EUR
A12720.14 A12720.22 A12720.36
L(+)-Valine ≥99%
L(+)-Valine
Purity: 99% CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Odour: Odourless Melting Point: ca 315° Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 Optical Rotation: +27° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064220
Formule: C₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: ∼ 315 °C
Densité: 1.23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Indice Merck: 13,09458