Imprimer
D(-)-Leucine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
A14842.06 A14842.14
A14842.06EA 59.5 EUR
A14842.06 A14842.14
D(-)-Leucine ≥99%
D(-)-Leucine
Purity: 99% CAS No.: 328-38-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721721
Formule: C₆H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point d'ébullition: 226
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063088
Numéro CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7