Imprimer
L(+)-Isoleucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ile, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, I
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16008.0010 8.16008.0025
8.16008.0010EA 34.8 EUR
8.16008.0010 8.16008.0025
L(+)-Isoleucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Poids moléculaire: 131.17 g/mol
Point de fusion: 279…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064222
Numéro CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Indice Merck: 14,05179
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 32.1 g/l (20 °C)
Melting Point 279 - 280 °C (decomposition)
Molar Mass 131.17 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)