D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Poids moléculaire: 182.17 g/mol Point d'ébullition: 290…295 °C (4 hPa) Point de fusion: 164…169 °C Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064287 Numéro CAS: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Indice Merck: 13,05769 |
|
Résultats des tests de spécification
Melting point | 165 - 170 °C |
Specific optical rotation (8 %; borate) | 23 - 24.5 ° |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Loss on drying (100°C) | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |