Imprimer
D(-)-Mannitol ≥97.0%, poudre blanche
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
A14030.0B A14030.0I A14030.30
A14030.0BEA 89.6 EUR
A14030.0B A14030.0I A14030.30
D(-)-Mannitol ≥97.0%, poudre blanche
D(-)-Mannitol
Purity: 99% CAS No.: 69-65-8 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Odour: Odourless Melting Point: 165-167° Boiling Point: 290-295°/3.5mm Beilstein Reference: 1721898 Merck Reference: 14,5745 Optical Rotation: +24° (in borax solution) MDL No.: MFCD00064287
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Poids moléculaire: 182.17 g/mol
Point d'ébullition: 290…295 °C (3.5 mmHg)
Point de fusion: 165…167 °C
Densité: 1.489
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064287
Numéro CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Indice Merck: 14,5745
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM