(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
Purity: 97%
CAS No.: 4254-15-3
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1718871
Merck Reference: 14,7855
Optical Rotation: +16° (neat)
MDL No.: MFCD00004539
Formule:
C₃H₈O₂ Poids moléculaire: 76.1 g/mol Point d'ébullition: 186…188 °C Densité: 1.040 Point éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004539 Numéro CAS: 4254-15-3 |