Imprimer
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06586.03 L06586.06
L06586.03EA 82.3 EUR
L06586.03 L06586.06
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥98%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Purity: 98% CAS No.: 24347-58-8 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4315 Melting Point: 16° Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 4290593 Merck Reference: 14,1568 Optical Rotation: -13° (neat) MDL No.: MFCD00064267
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 179…180 °C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 0,988
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064267
Numéro CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Indice Merck: 14,1568