Imprimer
PCR Workstation HEPA
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-3409EA 5180 EUR
732-3409 732-3901
PCR Workstation HEPA
Hottes et coffrets Hottes pour PCR
La station de travail PCR HEPA de VWR® est un boîtier pour la préparation d'échantillons PCR avec un filtre HEPA. Elle offre une double action de décontamination par inactivation UV des contaminants atmosphériques et de surface, représentant ainsi un environnement idéal pour la préparation de la PCR et d'autres protocoles sensibles. En outre, le filtre HEPA avec UV constitue une barrière contre la poussière, les bactéries et les moisissures.
  • Décontamination active de la surface de travail pendant les temps d’inactivité par irradiation UV
  • Désactivation supplémentaire des contaminants liés aux aérosols par le recirculateur d’air UV en cours de fonctionnement
  • Prévention des contaminants grâce à la surface de travail antimicrobienne en acier inoxydable
  • Filtre à charbon pour éliminer l’ozone et les gaz
  • Le filtre HEPA (norme H14) constitue une barrière contre la poussière, les bactéries et les moisissures
  • Indicateur de fonction pour le tube du recirculateur d’air UV et du système HEPA-UV
  • Flux d’air laminaire réglable pour une protection efficace contre la contamination de l’échantillon par l’extérieur
  • Affiche la durée de fonctionnement des tubes UV et des filtres afin de permettre leur remplacement à point nommé en vue d’obtenir une intensité d’UV constante et une bonne efficacité du filtre
  • Les étagères amovibles permettent d’obtenir un espace de rangement supplémentaire pour les tubes de réaction, les pipettes ou les portoirs sur le panneau arrière
  • Quatre prises d’alimentation internes pour le fonctionnement des équipements de laboratoire tels que les mini-centrifugeuses ou les agitateurs-mélangeurs vortex, permettant la combinaison de plusieurs tâches sans interruption du flux de travail
  • Un mécanisme de sécurité électromagnétique arrête l’irradiation UV si le panneau avant est ouvert
  • Grande surface pour un travail en toute sérénité : offre un espace important et la possibilité d’accueillir des équipements pour paillasse, le poste de travail PCR VWR® permet de combiner plusieurs tâches sans changer d’emplacement, ce qui réduit également le risque de contamination croisée
Structure : boîtier en acier inoxydable, panneaux avant et latéraux en Makrolon® 8 mm pour une protection contre les rayonnements UV.
Veuillez vous référer au manuel pour sélectionner le type de fiche et de prise compatible avec votre pays.
Certifications: Contrôle TÜV, certificat de sécurité. Fabriqué en Allemagne.
Informations de livraison: Format plat pour une livraison facile et pratique - à assembler.