Imprimer
(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L(-)-2-Octanol
L11502.03 L11502.06
L11502.03EA 46.1 EUR
L11502.03 L11502.06
(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
(R)-(-)-2-Octanol
Purity: 99% CAS No.: 5978-70-1 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pleasant Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1719324 Merck Reference: 14,6752 Optical Rotation: -10° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00064284
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 179…180 °C
Densité: 0,819
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064284
Numéro CAS: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,6752