(S)-(+)-1-Méthoxy-2-propanol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(+)-Ether monométhylique du propylèneglycol
Formule:
C₄H₁₀O₂ Poids moléculaire: 90.12 g/mol Point de fusion: –97 °C Point éclair: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632588 Numéro CAS: 26550-55-0 UN: 3092 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3) |