Imprimer
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(+)-Isopropanolamine
218980010 218980050 218980250
ACRO218980010EA 87.9 EUR
ACRO218980010 ACRO218980050 ACRO218980250
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol 98+%
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 160 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 0,954 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064429
Numéro CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1.8, H2O)