Imprimer
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11030.03 L11030.06 L11030.14
L11030.03EA 53.2 EUR
L11030.03 L11030.06 L11030.14
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol 98%
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 35320-23-1 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4493 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718866 Optical Rotation: -22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064413
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 174…176 °C
Densité: 0,965
Point éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064413
Numéro CAS: 35320-23-1
ADR: 8,III