Imprimer
di-Ammonium L(+)-tartrate 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R,R)-(+)-Tartrate de diammonium
17658.18 17658.30 17658.A1 17658.PG
17658.18EA 37.5 EUR
17658.18 17658.30 17658.A1 17658.PG
di-Ammonium L(+)-tartrate 98
di-Ammonium L(+)-tartrate
Purity: 98% CAS No.: 3164-29-2 Molecular Formula: C4H12N2O6 Formula Weight: 184.15 Physical Form: Crystalline Density: 1.6 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 6120352 MDL No.: MFCD00013073
Formule: C₄H₁₂N₂O₆
Poids moléculaire: 184.15 g/mol
Densité: 1.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013073
Numéro CAS: 3164-29-2
EINECS: 221-618-9