Imprimer
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L-tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, Potassium-sodium L(+)-tartrate tétrahydraté, (R,R)-(+)-Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté
27066.293EA 179 EUR
27066.293 27066.362
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Poids moléculaire: 282.22 g/mol
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Indice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm