Imprimer
Seignette's salt solution (potassium sodium tartrate tétrahydraté et réactif de Nessler)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC310605.0500 MC310605.1000
PRLSMC310605.0500EA 86.4 EUR
PRLSMC310605.0500 PRLSMC310605.1000
Seignette's salt solution (potassium sodium tartrate tétrahydraté et réactif de Nessler)
Solution de sel de Seignette
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 206-156-8
Indice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM