Imprimer
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 99.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
33241.22 33241.36 33241.A4
33241.22EA 49 EUR
33241.22 33241.36 33241.A4
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 99.0-102.0% ACS
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 6381-59-5 Molecular Formula: C4H4KNaO6.4H2O Formula Weight: 282.23 (210.29anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.77 pH: 6.0-8.5 Melting Point: 70-80° Beilstein Reference: 6113568 Merck Reference: 14,7670 MDL No.: MFCD00150989
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: 1,77
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Indice Merck: 14,7670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 99.0-102.0% C₄H₄KNaO₆.4H₂O
Impurity content NH₄ 0.002%
Insoluble material 0.005%
pH of a 5% solution 6.0-8.5 at 25°C
Trace Metals (as Pb) 5ppm