Imprimer
Acide L(+)-tartrique ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
20715.290EA 250 EUR
20715.290 20715.368 20715.460
Acide L(+)-tartrique ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Poids moléculaire: 150.09 g/mol
Point d'ébullition: 399
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 150 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Indice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm