Acide L(+)-tartrique 99,0 Acidimetry resolution of racemats, zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
MQ200
Formule:
C₄H₆O₆ Poids moléculaire: 150.09 g/mol Point d'ébullition: 399 Point de fusion: 168…170 °C Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 150 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064207 Numéro CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Indice Merck: 13,09158 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water) | +12.0 - +13.0 ° |
Identity (IR) | passes test |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Flash Point | 210 °C |
Density | 1.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 425 °C |