Imprimer
Acide L(+)-tartrique, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000 1.00804.9050
1.00804.0250EA 98.3 EUR
1.00804.0250 1.00804.1000 1.00804.5000 1.00804.9050
Acide L(+)-tartrique, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide L(+)-tartrique
Formule: C₄H₆O₆
Poids moléculaire: 150.09 g/mol
Point d'ébullition: 399
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 150 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Indice Merck: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1390 g/l (20 °C)
Melting Point 168 - 170 °C
Molar Mass 150.08 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Flash Point 210 °C
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 425 °C