Acide L(+)-tartrique, cristallisé, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, E334, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆O₆ Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa) Point de fusion: 168…170 °C Densité: 1,759 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 150 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064207 Numéro CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Indice Merck: 13,09158 |