Acide L(+)-tartrique ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
CAS No.: 87-69-4
Molecular Formula: C4H6O6
Formula Weight: 150.09
Physical Form: Granular
Density: 1.760
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: 168-170°
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, glycerol
Beilstein Reference: 1725147
Merck Reference: 14,9070
MDL No.: MFCD00064207
Useful as a resolving agent
Formule:
C₄H₆O₆ Poids moléculaire: 150.09 g/mol Point d'ébullition: 399 Point de fusion: 168…170 °C Densité: 1.760 Point éclair: 150 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064207 Numéro CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Indice Merck: 14,9070 |