Imprimer
(S)-(-)-Acide malique pour la séparation de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.9011 8.00384.9018 8.00384.9020 8.00384.9025 8.00384.9030 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
8.00384.0010EA 30 EUR
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.9011 8.00384.9018 8.00384.9020 8.00384.9025 8.00384.9030 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
(S)-(-)-Acide malique pour la séparation de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
Poids moléculaire: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 101…104 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064213
Numéro CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Indice Merck: 13,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)