Imprimer
(R)-(+)-Acide malique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
153500050 153500010 153500250
ACRO153500050EA 113 EUR
ACRO153500050 ACRO153500010 ACRO153500250
(R)-(+)-Acide malique 98%
(R)-(+)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
Poids moléculaire: 134.09 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 99…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Indice Merck: 13,05307
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % Fumaric acid
Specific optical rotation +1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water)
Titration with NaOH ≥97.5 %