Imprimer
Acide L(+)-glutamique, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): E, Acide (S)-(+)-glutamique, Glu, H-Glu-OH
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00291.0250 1.00291.1000 1.00291.9010
1.00291.0250EA 90 EUR
1.00291.0250 1.00291.1000 1.00291.9010
Acide L(+)-glutamique, Millipore®
Acide L(+)-glutamique
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents. In aqueous solutions forms pyrrolidonecarboxylic acid slowly at room temperature, more rapidly at 100 °C.
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Poids moléculaire: 147.13 g/mol
Point d'ébullition: 325
Point de fusion: 160
Densité: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Indice Merck: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM