Imprimer
Acide L(+)-glutamique
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): E, Acide (S)-(+)-glutamique, Glu, H-Glu-OH
A1704.9010 A1704.1000
APLIA1704.9010EA 0 EUR
APLIA1704.9010 A1704.1000
Acide L(+)-glutamique
Acide L(+)-glutamique
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Indice Merck: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM