Imprimer
Acide L(+)-aspartique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Acide aspartique, D, Asp
A13520.0B A13520.0I A13520.30
A13520.0BEA 121 EUR
A13520.0B A13520.0I A13520.30
Acide L(+)-aspartique ≥98%
Acide L(+)-aspartique
Purity: 98+% CAS No.: 56-84-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723530 Merck Reference: 14,840 Optical Rotation: +25° (c=2 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00002616
Formule: C₄H₇NO₄
Poids moléculaire: 133.1 g/mol
Point d'ébullition: 311
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Densité: 1.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Indice Merck: 13,00845