Imprimer
Acide L(+)-aspartique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Acide aspartique, D, Asp
105041000 105045000 105040025 105040100
ACRO105041000EA 41 EUR
ACRO105041000 ACRO105045000 ACRO105040025 ACRO105040100
Acide L(+)-aspartique 98+%
Acide L(+)-aspartique
Formule: C₄H₇NO₄
Poids moléculaire: 133.1 g/mol
Point d'ébullition: 311
Point de fusion: >230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002616
Numéro CAS: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Indice Merck: 13,00845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +24.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances Passes test