Imprimer
Acide D(-)-glutamique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide (R)-(-)-glutamique, H-D-Glu-OH
A14191.06 A14191.14 A14191.22
A14191.06EA 59.5 EUR
A14191.06 A14191.14 A14191.22
Acide D(-)-glutamique ≥99%
Acide D(-)-glutamique
Purity: 99+% CAS No.: 6893-26-1 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 199° dec. Beilstein Reference: 1723800 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: -30° (c=10 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00063112
Formule: C₅H₉NO₄
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C (déc.)
Densité: 1,533 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063112
Numéro CAS: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Indice Merck: 14,4469