D(-)-Acide aspartique 99
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-(-)-Acide aspartique
Purity: 99%
CAS No.: 1783-96-6
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Melting Point:
Formule:
C₄H₇NO₄ Poids moléculaire: 133.1 g/mol Point de fusion: >300 °C (déc.) Densité: 1.66 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063081 Numéro CAS: 1783-96-6 EINECS: 217-234-6 Indice Merck: 14,840 |