D-Gluconate de calcium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Calcium gluconate
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄COOCa Point de fusion: 178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064209 Numéro CAS: 299-28-5 EINECS: 206-075-8 Indice Merck: 13,01671 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2.0 % (1 g, 105°C, 16 hrs) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
Titration after Ion exchange | 98.5 to 102.0 % (as C12H22CaO14.H2O) |
Chloride (Cl) | ≤700 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |