Imprimer
Sodium gluconate, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
27871.295EA 94.7 EUR
27871.295 27871.460
Sodium gluconate, TECHNICAL
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Indice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme