Imprimer
Sodium gluconate zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium D-gluconate, Acide gluconique sel de sodium
MQ200
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500 8.22058.9050 8.22058.9010 8.22058.9025
8.22058.0100EA 33.8 EUR
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500 8.22058.9050 8.22058.9010 8.22058.9025
Sodium gluconate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Poids moléculaire: 218.14 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Indice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 590 g/l (25 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 218.14 g/mol
pH 7.0 - 8.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C