Imprimer
Sodium gluconate E576, USP, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium D-gluconate, Acide gluconique sel de sodium
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
8.17054.1000EA 0 EUR
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
Sodium gluconate E576, USP, SAFC®
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Poids moléculaire: 218.14 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Indice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM