Imprimer
Sodium gluconate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium D-gluconateAcide gluconique sel de sodium
A10464.0EEA 110 EUR
A10464.0E A10464.0C
Sodium gluconate ≥97%
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Poids moléculaire: 218,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 206 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Indice Merck: 12,08766
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/06/2299006.jpg