Sodium gluconate 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium D-gluconate
, Acide gluconique sel de sodium
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Poids moléculaire: 218,14 g/mol Point de fusion: 206…209 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064210 Numéro CAS: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Indice Merck: 12,08766 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 6.5 to 7.5 (10 % solution) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Reducing substances | ≤0.5 % |