Imprimer
D-Gluconate de potassium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20601.0100 8.20601.0500 8.20601.9050
8.20601.0100EA 27.4 EUR
8.20601.0100 8.20601.0500 8.20601.9050
D-Gluconate de potassium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Point de fusion: 174…176 °C
Densité: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Indice Merck: 12,07796
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 174 - 176 °C
Molar Mass 234.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 7.0 - 8.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C