Imprimer
D-Gluconate de potassium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium D-gluconate
229320010 229322500
ACRO229320010EA 142 EUR
ACRO229320010 ACRO229322500
D-Gluconate de potassium 99%
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Poids moléculaire: 234.25 g/mol
Point de fusion: 178…181 °C
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Indice Merck: 12,07796
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (C6H11KO7) On dried substance
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h) (Vacuum)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤1 % (as Dextrose)