Sodium L(+)-Lactate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 867-56-1
Molecular Formula: C3H5NaO3
Formula Weight: 112.06
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 4567087
Formule:
C₃H₅NaO₃ Point de fusion: ∼ 160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066576 Numéro CAS: 867-56-1 EINECS: 212-762-3 |