L(+)-Lactate de lithium 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lithium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-2-Hydroxypropionic acid Lithium salt, Lithium (S)-2-Hydroxypropionate, L(+)-Lactic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, Lithium L-Lactate, L-Lactic acid Lithium salt
Formule:
C₃H₅LiO₃ Poids moléculaire: 96.01 g/mol Point d'ébullition: 200 °C Point de fusion: >75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065512 Numéro CAS: 27848-80-2 EINECS: 248-692-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |