Imprimer
(R)-(+)-Cystéine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α-Amino-ß-mercapto propionic acid
MQ200
8.16014.0025 8.16014.0100
8.16014.0025EA 36.8 EUR
8.16014.0025 8.16014.0100
(R)-(+)-Cystéine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Cysteine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Poids moléculaire: 121.16 g/mol
Point d'ébullition: 254
Point de fusion: 115
Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Indice Merck: 13,02810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 228 °C
Molar Mass 121.16 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C