L(+)-Cystéine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystéine
Purity: 98+%
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.9° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Poids moléculaire: 121.16 g/mol Point d'ébullition: 254 Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.) Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064306 Numéro CAS: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Indice Merck: 13,02810 |