Imprimer
L(+)-Norleucine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Nle-OH, (S)-(+)-Norleucine
L03913.03 L03913.06
L03913.03EA 50.4 EUR
L03913.03 L03913.06
L(+)-Norleucine ≥99%
L(+)-Norleucine
Purity: 99% CAS No.: 327-57-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721750 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064423
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064423
Numéro CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Indice Merck: 14,6706