Imprimer
L(+)-Norleucine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Nle-OH, (S)-(+)-Norleucine
226040010 226040050
ACRO226040010EA 80.6 EUR
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Norleucine 99+%
L(+)-Norleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064423
Numéro CAS: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Indice Merck: 13,06738
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable