Imprimer
Spatules pour poudre, à usage unique, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8095B-150S 8095B-150 8095B-250 8095B-250S
SAMP8095B-150SEA 265 EUR
SAMP8095B-150S SAMP8095B-150 SAMP8095B-250 SAMP8095B-250S
Spatules pour poudre, à usage unique, SteriWare®
Spatules
PP. Ces spatules à usage unique sont équipées d'un manche arrondi et d'une lame solide.
  • Fabriquées et conditionnées dans une atmosphère contrôlée (salle propre, Classe 100 000)
  • Risque de contamination croisée éliminé - le dispositif est prêt à l'emploi une fois déballé
  • Approuvé pour une utilisation en zones ATEX 0, 1 et 2 (se reporter aux systèmes d'échantillonnage pour obtenir plus de détails)
  • Jetable : aucun nettoyage nécessaire avant ou après l'échantillonnage
Elles sont adaptées à l'échantillonnage stérile et à la distribution de poudres dans toutes les industries (pharmaceutique, agro-alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.).