L-Arginine chlorhydrate, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(+)-Arginine chlorhydrate
, L(+)-Arginine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Poids moléculaire: 210,66 g/mol Point de fusion: 218 °C Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064550 Numéro CAS: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Indice Merck: 13,00785 |