Imprimer
L-Arginine chlorhydrate ≥99% (par analyse titrimétrique), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine chlorhydrate, L(+)-Arginine chlorhydrate
181003-1 181003-50
181003-1EA 742 EUR
181003-1 181003-50
L-Arginine chlorhydrate ≥99% (par analyse titrimétrique), Millipore®
L-Arginine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 210.66 g/mol
Point de fusion: 218
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Indice Merck: 13,00785