Imprimer
L-Arginine chlorhydrate
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine chlorhydrateL(+)-Arginine chlorhydrate
A1700.1000EA 202 EUR
A1700.1000
L-Arginine chlorhydrate
L-Arginine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 210,66 g/mol
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Indice Merck: 13,00785