Imprimer
L-Arginine chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14730.0E A14730.22 A14730.36
A14730.0EEA 658 EUR
A14730.0E A14730.22 A14730.36
L-Arginine chlorhydrate ≥98%
L-Arginine chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 1119-34-2 Molecular Formula: C6H14N4O2.HCl Formula Weight: 210.67 Melting Point: 216° dec. Beilstein Reference: 3631658 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +22° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064550
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Densité: 1,42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Indice Merck: 14,780